Stampa…
4-Methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
155920250 155921000 155920050
ACRO155920250EA 42.4 EUR
ACRO155920250 ACRO155921000 ACRO155920050
4-Methylbenzyl alcohol 98%
4-Methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O
Punto di ebollizione: 217 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 56…61 °C
Densità: 0,978 g/cm³ (72 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004664
CAS Number: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
Visualizza i codici
Appearance White Crystals or needles or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %