Stampa…
4-Isopropylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Isopropylphenyl)methanol
187800250 187801000 187805000
ACRO187800250EA 28.5 EUR
ACRO187800250 ACRO187801000 ACRO187805000
4-Isopropylbenzyl alcohol 97%
4-Isopropylbenzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 248 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 0,98 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004663
CAS Number: 536-60-7
EINECS: 208-640-4
Merck Index: 13,02646
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %