4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
Purity: 98%
CAS No.: 877-65-6
Molecular Formula: C11H16O
Formula Weight: 164.25
Flash Point: 128°(262°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 139-140°/20mm
Beilstein Reference: 1860665
MDL No.: MFCD00004662
Formula:
C₁₁H₁₆O Punto di ebollizione: 139…140 °C (20 mmHg) Densità: 0,928 Flash Pt: 128 °C (262 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004662 CAS Number: 877-65-6 EINECS: 212-894-1 |