Stampa…
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
294160250 294161000
ACRO294160250EA 59.2 EUR
ACRO294160250 ACRO294161000
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Formula: C₁₅H₂₄O₂
Peso molecolare: 236,35 g/mol
Punto di ebollizione: 135…140 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 103…106 °C
MDL Number: MFCD00008824
CAS Number: 489-01-0
EINECS: 207-693-0
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
GC ≥96.0 %