Stampa…
2-Nitro-4,5-xylidine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15556.06 A15556.14 A15556.22
A15556.06EA 26.9 EUR
A15556.06 A15556.14 A15556.22
2-Nitro-4,5-xylidine ≥97%
2-Nitro-4,5-xylidine
Purity: 97% CAS No.: 6972-71-0 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 138-143° Beilstein Reference: 2209637 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007811
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di fusione: 138…143 °C
Densità: 1,398 g/cm³ (–123.15 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007811
CAS Number: 6972-71-0
EINECS: 230-211-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III