4-Methylbenzylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-(Aminomethyl)toluene
Purity: 98%
CAS No.: 104-84-7
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5350
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 196-197°
Beilstein Reference: 956670
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008123
Formula:
C₈H₁₁N Peso molecolare: 121,18 g/mol Punto di ebollizione: 196…197 °C Punto di fusione: 12…13 °C Densità: 0,955 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008123 CAS Number: 104-84-7 EINECS: 203-243-2 UN: 2735 ADR: 8,III |