Stampa…
4-Methylbenzylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Aminomethyl)toluene
126400250 126401000 126400050
ACRO126400250EA 65.9 EUR
ACRO126400250 ACRO126401000 ACRO126400050
4-Methylbenzylamine 98%
4-Methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 195 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 13 °C
Densità: 0,95 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008123
CAS Number: 104-84-7
EINECS: 203-243-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5330 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %