Stampa…
3-Methylbenzylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: m-Tolylmethanamine, 3-(Aminomethyl)toluene
155480010 155480050 155480250
ACRO155480010EA 23.6 EUR
ACRO155480010 ACRO155480050 ACRO155480250
3-Methylbenzylamine 98%
3-Methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 202…205 °C (760 mmHg)
Densità: 0,966 g/cm³
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008118
CAS Number: 100-81-2
EINECS: 202-890-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %