Stampa…
2-Methylbenzylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Tolylmethanamine, 2-(Aminomethyl)toluene
L05243.03 L05243.06 L05243.14
L05243.03EA 33.2 EUR
L05243.03 L05243.06 L05243.14
2-Methylbenzylamine 98%
2-Methylbenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 89-93-0 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1099406 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008112
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 198…200 °C
Punto di fusione: < 0 °C
Densità: 0,979
Flash Pt: 83 °C (181 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008112
CAS Number: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8,III