Stampa…
2-Methylbenzylamine 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
155630050 155630250
ACRO155630050EA 88.1 EUR
ACRO155630050 ACRO155630250
2-Methylbenzylamine 96%
2-Methylbenzylamine
Formula: C₈H₁₁N
Punto di ebollizione: 196…197 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: < 0 °C
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008112
CAS Number: 89-93-0
EINECS: 201-952-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥95.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure