3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3,5-Xylyl isocyanate, 3,5-Dimethylphenylisocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 54132-75-1
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 774958
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013868
Formula:
C₉H₉NO Peso molecolare: 147,18 g/mol Punto di ebollizione: 205 °C Densità: 1,045 Flash Pt: 83 °C (181 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00013868 CAS Number: 54132-75-1 EINECS: 258-987-0 UN: 2206 ADR: 6.1,II |