2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 28556-81-2
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5356
Boiling Point: 71-72°/3mm
Beilstein Reference: 742593
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002012
Formula:
C₉H₉NO Punto di ebollizione: 71…72 °C (3 mmHg) Densità: 1,057 Flash Pt: 86 °C (186 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002012 CAS Number: 28556-81-2 UN: 2206 ADR: 6.1,II |