Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Alumina Neutral
Fornitore: Avantor
7214-03EA 212 EUR
7214-03 7214-04
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Alumina Neutral
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP o vetro preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due fritte in PE da 20 µm.
  • A base di silice
  • Estrazione di composti da volumi di soluzione campione che vanno da poche centinaia di µl fino a 1 L
  • Lavorazione sotto vuoto, pressione positiva o centrifugazione
Applicazioni generali: composti da debolmente a moderatamente polari.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità assorbente.