Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Fornitore: Avantor
7213-08EA 272.77 EUR
7213-08 7213-23 7213-03
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Florisil
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP o vetro preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due fritte in PE da 20 µm.
  • A base di silice
  • Estrazione di composti da volumi di soluzione campione che vanno da poche centinaia di µl fino a 1 litro
  • Lavorazione sotto vuoto, pressione positiva o centrifugazione
Applicazioni generali: analiti da bassi a moderatamente polari da soluzioni non acquose.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità assorbente.
Confezione: Alcune colonne sono disponibili in un fusto diMore Product Information