Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Diol
Fornitore: Avantor
7094-01EA 332.45 EUR
7094-01 7094-06
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Diol
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP o vetro preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due fritte in PE da 20 µm.
  • A base di silice
  • Estrazione di composti da volumi di soluzione campione che vanno da poche centinaia di µl fino a 1 litro
  • Lavorazione sotto vuoto, pressione positiva o centrifugazione
Applicazioni generali: per analiti anionici, polari.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità fase normale.