Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Fornitore: Avantor
7021-07EA 371 EUR
7021-07 7021-02
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Cyano (CN)
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP o vetro preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due fritte in PE da 20 µm.
  • A base di silice
  • Estrazione di composti da volumi di soluzione campione che vanno da poche centinaia di µl fino a 1 litro
  • Lavorazione sotto vuoto, pressione positiva o centrifugazione
Applicazioni generali: per analiti anionici, da non polari a polari.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità dase inversa e fase normale.