Stampa…
5-Iodo-m-xylene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Iodo-3,5-dimethylbenzene, 3,5-Dimethyl-1-iodobenzene, 1,3-Dimethyl-5-iodobenzene, 3,5-Dimethyliodobenzene
A18413.09 A18413.18
A18413.09EA 41.7 EUR
A18413.09 A18413.18
5-Iodo-m-xylene 97%
5-Iodo-m-xylene
Purity: 97% CAS No.: 22445-41-6 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 229° Beilstein Reference: 2039353 MDL No.: MFCD00060659
Formula: C₈H₉I
Peso molecolare: 232,06 g/mol
Punto di ebollizione: 229 °C
Densità: 1,610
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060659
CAS Number: 22445-41-6