2-Iodo-m-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,3-Dimethyl-2-iodobenzene, 2-Iodo-1,3-dimethylbenzene, 2,6-Dimethyliodobenzene, 2,6-Dimethyl-1-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 608-28-6
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.6025
Boiling Point: 230-231°
Beilstein Reference: 1857414
MDL No.: MFCD00019012
Formula:
C₈H₉I Peso molecolare: 232,06 g/mol Punto di ebollizione: 230…231 °C Punto di fusione: 11,2 °C Densità: 1,620 Flash Pt: 110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00019012 CAS Number: 608-28-6 |