Stampa…
4-Iodo-o-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dimethyliodobenzene, 1,2-Dimethyl-4-iodobenzene, 3,4-Dimethyl-1-iodobenzene, 4-Iodo-1,2-dimethylbenzene, 1-Iodo-3,4-dimethylbenzene
A13232.09 A13232.18 A13232.30
A13232.09EA 38.9 EUR
A13232.09 A13232.18 A13232.30
4-Iodo-o-xylene ≥98%
4-Iodo-o-xylene
Purity: 98+% CAS No.: 31599-61-8 Molecular Formula: C8H9I Formula Weight: 232.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6020 Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 1905729 MDL No.: MFCD00040989
Formula: C₈H₉I
Peso molecolare: 232,06 g/mol
Punto di ebollizione: 231…233 °C
Densità: 1,633
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040989
CAS Number: 31599-61-8