Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Quaternary Amine
Fornitore: Avantor
7091-01EA 357.54 EUR
7091-01 7091-03 7091-07
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Quaternary Amine
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due fritte in PE da 20 µm.
  • A base di silice
  • Estrazione di composti da volumi di soluzione campione che vanno da poche centinaia di µl fino a 1 litro
  • Lavorazione sotto vuoto, pressione positiva o centrifugazione
Applicazioni generali: analiti ionici e acidi.
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità di scambio cationico forte.