Stampa…
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzotrifluoride
A10508.06 A10508.14 A10508.22
A10508.06EA 45.8 EUR
A10508.06 A10508.14 A10508.22
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 349-95-1 Molecular Formula: C8H7F3O Formula Weight: 176.14 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4590 Melting Point: 18-20° Boiling Point: 78-80°/4mm Beilstein Reference: 1450174 MDL No.: MFCD00004661
Formula: C₈H₇F₃O
Peso molecolare: 176,14 g/mol
Punto di ebollizione: 78…80 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 18…20 °C
Densità: 1,288
Flash Pt: 100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004661
CAS Number: 349-95-1
EINECS: 206-494-6