3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 349-75-7
Molecular Formula: C8H7F3O
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 79-80°/3mm
Beilstein Reference: 1450161
MDL No.: MFCD00004645
Formula:
C₈H₇F₃O Punto di ebollizione: 79…80 °C (3 mmHg) Densità: 1,293 Flash Pt: 84 °C (183 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004645 CAS Number: 349-75-7 EINECS: 206-489-9 |