Stampa…
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
A15289.09 A15289.18
A15289.09EA 23.6 EUR
A15289.09 A15289.18
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine ≥98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 328-74-5 Molecular Formula: C8H5F6N Formula Weight: 229.13 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4340 Odour: Recognizable Boiling Point: 75-78°/10mm Beilstein Reference: 654318 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000394
Formula: C₈H₅F₆N
Peso molecolare: 229,12 g/mol
Punto di ebollizione: 75…78 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 1,473
Flash Pt: 83 °C (181 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000394
CAS Number: 328-74-5
EINECS: 206-335-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III