α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₅F₆N Punto di ebollizione: 85 °C (15 mmHg) Punto di fusione: 3 °C Densità: 1,47 g/cm³ Flash Pt: 83 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000394 CAS Number: 328-74-5 EINECS: 206-335-0 ADR: 6.1,III |
Appearance | Clear light yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |