α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 328-93-8
Molecular Formula: C8H5F6N
Formula Weight: 229.13
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4338
Odour: Recognizable
Boiling Point: 70-71°/15mm
Beilstein Reference: 2653046
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00074940
Formula:
C₈H₅F₆N Punto di ebollizione: 70…71 °C (15 mmHg) Densità: 1,467 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074940 CAS Number: 328-93-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |