3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
319520010
319520050
ACRO319520010EA
30.6
EUR
ACRO319520010
ACRO319520050
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 99+%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formula:
C₉H₃F₆NS Punto di ebollizione: 63 °C (1,5 mmHg) Densità: 1,485 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040838 CAS Number: 23165-29-9 UN: 1760 ADR: 8,III |
Appearance | Clear to slightly hazy colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |