Stampa…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11325.06 A11325.14 A11325.22
A11325.06EA 50.8 EUR
A11325.06 A11325.14 A11325.22
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 725-89-3 Molecular Formula: C9H4F6O2 Formula Weight: 258.12 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 2058600
Formula: C₉H₄F₆O₂
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 140…144 °C
Densità: 1,420
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000388
CAS Number: 725-89-3
EINECS: 211-970-1