2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 24821-22-5
Molecular Formula: C9H4F6O2
Formula Weight: 258.12
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 2057459
MDL No.: MFCD00000376
Formula:
C₉H₄F₆O₂ Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 136…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000376 CAS Number: 24821-22-5 EINECS: 246-479-1 |