2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 42580-42-7
Molecular Formula: C9H4F6O2
Formula Weight: 258.12
Melting Point: 77-80°
MDL No.: MFCD00013249
Formula:
C₉H₄F₆O₂ Punto di fusione: 77…80 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013249 CAS Number: 42580-42-7 |