Stampa…
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Trifluoromethyl)acetophenone, p-(Trifluoromethyl)acetophenone
214450050 214450010 214450250
ACRO214450050EA 91.1 EUR
ACRO214450050 ACRO214450010 ACRO214450250
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone 99%
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃O
Peso molecolare: 188,15 g/mol
Punto di ebollizione: 79…80 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 30…33 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000401
CAS Number: 709-63-7
EINECS: 211-913-0
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 33 °C
GC ≥98.5 %