5-Fluoro-m-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Dimethylfluorobenzene, 1-Fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 461-97-2
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4760
Boiling Point: 144-145°
Beilstein Reference: 1926374
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00052366
Formula:
C₈H₉F Peso molecolare: 124,16 g/mol Punto di ebollizione: 144…145 °C Densità: 0,983 Flash Pt: 35 °C (95 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052366 CAS Number: 461-97-2 UN: 1993 ADR: 3,III |