4-Fluoro-o-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Fluoro-3,4-dimethylbenzene, 4-Fluoro-1,2-dimethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 452-64-2
Molecular Formula: C8H9F
Formula Weight: 124.16
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4815
Odour: Aromatic
Boiling Point: 148-149°
Beilstein Reference: 1856457
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039217
Formula:
C₈H₉F Peso molecolare: 124,16 g/mol Punto di ebollizione: 148…149 °C Densità: 1,000 Flash Pt: 40 °C (104 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039217 CAS Number: 452-64-2 UN: 1993 ADR: 3,III |