3,4-Dimethylbenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5580-33-6
Molecular Formula: C9H11NO
Formula Weight: 149.19
Melting Point: 101-103°
MDL No.: MFCD00052960
Formula:
C₉H₁₁NO Punto di fusione: 101…103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052960 CAS Number: 5580-33-6 |