Stampa…
4'-Methylacetophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21243.0250 8.21243.1000
8.21243.0250EA 48.7 EUR
8.21243.0250 8.21243.1000
4'-Methylacetophenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
4'-Methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134.18 g/mol
Punto di ebollizione: 226
Punto di fusione: 28
Densità: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 92
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008751
CAS Number: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Visualizza i codici
Solubility 2.07 g/l (20 °C)
Melting Point 28 °C
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 226 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.14 hPa (20 °C)
Flash Point 92 °C
Refractive Index 1.5313 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.00 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Methyl p-tolyl ketone
Hill Formula C9H10O