Stampa…
4'-Methylacetophenone 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl p-tolyl ketone, p-Methylacetophenone, 1-(p-Tolyl)ethanone
126180010 126180050 126182500
ACRO126180010EA 78.5 EUR
ACRO126180010 ACRO126180050 ACRO126182500
4'-Methylacetophenone 95%
4'-Methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134.18 g/mol
Punto di ebollizione: 226
Punto di fusione: –19 °C
Densità: 1.005 g/cm³
Flash Pt: 92
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008751
CAS Number: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %