3'-Methylacetophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl m-tolyl ketone, 1-(m-Tolyl)ethanone, m-Methylacetophenone, 3′-Methylacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 585-74-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: -9°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 956637
MDL No.: MFCD00008742
Formula:
C₉H₁₀O Peso molecolare: 134,18 g/mol Punto di ebollizione: 219 °C Punto di fusione: –9 °C Densità: 1,010 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008742 CAS Number: 585-74-0 EINECS: 209-561-8 |