2'-Methylacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
Purity: 98%
CAS No.: 577-16-2
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5318
Boiling Point: 214°
Beilstein Reference: 907005
MDL No.: MFCD00008734
Formula:
C₉H₁₀O Peso molecolare: 134.18 g/mol Punto di ebollizione: 214 °C Densità: 1.020 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008734 CAS Number: 577-16-2 EINECS: 209-408-5 |