4-Chloro-m-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 95-66-9
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
MDL No.: MFCD00060644
Formula:
C₈H₉Cl Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060644 CAS Number: 95-66-9 |