3-Chloro-o-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 608-23-1
Molecular Formula: C8H9Cl
Formula Weight: 140.61
MDL No.: MFCD00060689
Formula:
C₈H₉Cl Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060689 CAS Number: 608-23-1 |