Stampa…
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-tert-Butylbenzyl chloride, 4-tert-Butylbenzyl chloride, p-tert-Butyl-α-chlorotoluene, 1-(tert-Butyl)-4-(chloromethyl)benzene
A11856.06 A11856.14
A11856.06EA 40.9 EUR
A11856.06 A11856.14
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene ≥99%
4-tert-Butyl-α-chlorotoluene
Purity: 99% CAS No.: 19692-45-6 Molecular Formula: C11H15Cl Formula Weight: 182.70 Flash Point: 94° (202°F) Refractive Index: 1.5220 Boiling Point: 101-104°/7mm Beilstein Reference: 471673 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00000918
Formula: C₁₁H₁₅Cl
Peso molecolare: 182,69 g/mol
Punto di ebollizione: 101…104 °C (7 mmHg)
Densità: 0,945
Flash Pt: 94° (202 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000918
CAS Number: 19692-45-6
EINECS: 243-228-8
UN: 1760
ADR: 8,III