α,α'-Dichloro-p-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
Purity: 98%
CAS No.: 623-25-6
Molecular Formula: C8H8Cl2
Formula Weight: 175.06
Melting Point: 98-102°
Boiling Point: 254°
Solubility: Insoluble in water
Beilstein Reference: 774706
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000920
Formula:
C₈H₈Cl₂ Punto di ebollizione: 254 °C Punto di fusione: 98…102 °C Densità: 1,417 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000920 CAS Number: 623-25-6 EINECS: 210-782-7 UN: 2928 ADR: 6.1,II |