α,α'-Dichloro-p-xylene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
Formula:
C₈H₈Cl₂ Punto di ebollizione: 254 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 98…102 °C Densità: 1,432 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000920 CAS Number: 623-25-6 EINECS: 210-782-7 UN: 2928 ADR: 6.1,II |
Appearance | White to light yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 98 to 102 °C |
GC | ≥97.5 % |