Stampa…
α,α'-Dichloro-o-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A12500.18 A12500.30
A12500.18EA 54 EUR
A12500.18 A12500.30
α,α'-Dichloro-o-xylene ≥98%
α,α'-Dichloro-o-xylene
Purity: 98% CAS No.: 612-12-4 Molecular Formula: C8H8Cl2 Formula Weight: 175.06 Flash Point: 107°(224°F) Odour: Pungent Boiling Point: 246° Beilstein Reference: 2043675 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00000903
Formula: C₈H₈Cl₂
Punto di ebollizione: 246 °C
Punto di fusione: 53…57 °C
Densità: 1,393 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 107 °C (224 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000903
CAS Number: 612-12-4
EINECS: 210-291-8
UN: 2928
ADR: 6.1,II