2,4-Dimethylbenzaldehyde ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 90+%
CAS No.: 15764-16-6
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5490
Odour: Almond-like
Melting Point: -9°
Boiling Point: 215-216°
MDL No.: MFCD00003340
Formula:
C₉H₁₀O Punto di ebollizione: 215…216 °C Punto di fusione: –9 °C Densità: 1,02 Flash Pt: 88 °C (190 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003340 CAS Number: 15764-16-6 EINECS: 239-856-7 |