Stampa…
4-Bromo-2,6-xylidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
A10712.09 A10712.14 A10712.18 A10712.30
A10712.09EA 38.3 EUR
A10712.09 A10712.14 A10712.18 A10712.30
4-Bromo-2,6-xylidine ≥98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 24596-19-8 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 120°/0.2mm Beilstein Reference: 1936300 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007826
Formula: C₈H₁₀BrN
Peso molecolare: 200,08 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C (0,2 mmHg)
Punto di fusione: 47…52 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007826
CAS Number: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III