Stampa…
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
185190050 185190250
ACRO185190050EA 23.2 EUR
ACRO185190050 ACRO185190250
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Formula: C₈H₁₀BrN
Punto di ebollizione: 120 °C (0,2 mmHg)
Punto di fusione: 48…52 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007826
CAS Number: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Beige to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %