Stampa…
2-Bromo-4,6-xylidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
B21272.09 B21272.14 B21272.18
B21272.09EA 68.3 EUR
B21272.09 B21272.14 B21272.18
2-Bromo-4,6-xylidine ≥98%
2-Bromo-4,6-xylidine
Purity: 98% CAS No.: 41825-73-4 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 75-79°/5mm Beilstein Reference: 3046484 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00047826
Formula: C₈H₁₀BrN
Peso molecolare: 200,08 g/mol
Punto di ebollizione: 75…79 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 42…46 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047826
CAS Number: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III