5-Bromo-m-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 556-96-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5490
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 1926375
MDL No.: MFCD00000087
Formula:
C₈H₉Br Peso molecolare: 185,06 g/mol Punto di ebollizione: 204 °C Densità: 1,361 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000087 CAS Number: 556-96-7 |