Stampa…
5-Bromo-m-xylene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
294000250 294001000
ACRO294000250EA 98.9 EUR
ACRO294000250 ACRO294001000
5-Bromo-m-xylene 98%
5-Bromo-m-xylene
Formula: C₈H₉Br
Peso molecolare: 185,06 g/mol
Punto di ebollizione: 60 - 62 °C (5,33 hPa)
Densità: 1,36 g/cm³
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000087
CAS Number: 556-96-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5475 to 1.5495 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %