Stampa…
α,α'-Dibromo-p-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
A13939.09 A13939.18
A13939.09EA 33.8 EUR
A13939.09 A13939.18
α,α'-Dibromo-p-xylene ≥97%
α,α'-Dibromo-p-xylene
Purity: 97% CAS No.: 623-24-5 Molecular Formula: C8H8Br2 Formula Weight: 263.96 Melting Point: 144-148° Boiling Point: 245° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000182
Formula: C₈H₈Br₂
Peso molecolare: 263,96 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C
Punto di fusione: 144…148 °C
Densità: 2,012
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000182
CAS Number: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3261
ADR: 8,II